Learn More
Imidazo[1,2-b]piridazina, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15305038
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
766-55-2
C6H5N3
119.12
VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
136599
imidazo[1,2-b]piridazina
C1=CC2=NC=CN2N=C1
766-55-2
C6H5N3
119.12
VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
136599
imidazo[1,2-b]piridazina
C1=CC2=NC=CN2N=C1
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-b]pyridazine
Punto de fusión 54.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazo¢1,2-b!pyridazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.