Learn More
Clorhidrato de ácido imidazo[1,2-a]piridina-8-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4258872
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
145335-90-6
C8H6N2O2·ClH
198.61
XRQZBGADESKIBB-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid, monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylicacidhydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-alpha pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydr
11715356
ácido imidazo[1,2-a]piridina-8-carboxílico; clorhidrato
C1=CN2C=CN=C2C(=C1)C(=O)O.Cl
145335-90-6
C8H6N2O2·ClH
198.61
XRQZBGADESKIBB-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid, monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-8-carboxylicacidhydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-alpha pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride, imidazol 1,2-a pyridine-8-carboxylic acid monohydr
11715356
ácido imidazo[1,2-a]piridina-8-carboxílico; clorhidrato
C1=CN2C=CN=C2C(=C1)C(=O)O.Cl
Nombre del producto químico o material Imidazo[1, 2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Punto de fusión 298°C to 300.1°C
Color Blanco
Análisis elemental 46.44 to 50.32% C, 13.54 to 14.67% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazo¢1,2-a!pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.