missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hidrazida de ácido imidazo[1,2-a]piridina-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7032618
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
886361-97-3
C8H8N4O
176.179
MFCD07021499
ZMQNWDRVASCREF-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-6-carbohydrazide, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid hydrazide, imidazoapyridinecarbohydrazide, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbohydrazide
16413557
imidazo[1,2-a]piridina-6-carbohidrazida
C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)NN
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
886361-97-3
C8H8N4O
176.179
MFCD07021499
ZMQNWDRVASCREF-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-6-carbohydrazide, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid hydrazide, imidazoapyridinecarbohydrazide, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbohydrazide
16413557
imidazo[1,2-a]piridina-6-carbohidrazida
C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)NN

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid hydrazide
Punto de fusión 213°C to 215°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.18
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'