Learn More
Ácido imidazo[1,2-a]piridin-6-carboxílico, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carboxylic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |