Learn More
Monohidrato de ácido imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228740
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
64951-08-2
C8H6N2O2
162.15
MFCD03419462
WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
2062168
imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
64951-08-2
C8H6N2O2
162.15
MFCD03419462
WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
2062168
imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Punto de fusión 232.0°C to 234.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 51.20 to 55.47% C, 4.30 to 4.65% H, 14.96 to 16.17% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazo¢1,2-a!pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.