Learn More
Imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxaldehído, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15279796
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
118000-43-4
C8H6N2O
146.15
QKKKBOZQZHBENG-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridoimidazole, 2,3-dihydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, acmc-20ac55, imidazo 1,2-apyridine-2-carbaldehyde, imid-azo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde 9ci
4961257
imidazo[1,2-a]piridina-2-carbaldehído
C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C=O
118000-43-4
C8H6N2O
146.15
QKKKBOZQZHBENG-UHFFFAOYSA-N
imidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridoimidazole, 2,3-dihydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, acmc-20ac55, imidazo 1,2-apyridine-2-carbaldehyde, imid-azo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde 9ci
4961257
imidazo[1,2-a]piridina-2-carbaldehído
C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C=O
Nombre del producto químico o material Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 117.0°C to 119.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imidazo¢1,2-a!pyridine-2-carboxaldehyde, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.