Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde, 97%, Acros Organics™
Marca: Acros Organics 452640010
Detalles adicionales : CAS : 118000-43-4 Peso : 0.01000kg
Cantidad. | 1g |
---|
118000-43-4 | |
146.15 | |
imidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridoimidazole, 2,3-dihydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, acmc-20ac55, imidazo 1,2-apyridine-2-carbaldehyde, imid-azo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde 9ci | |
imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde |
C8H6N2O | |
QKKKBOZQZHBENG-UHFFFAOYSA-N | |
4961257 | |
C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C=O |
Especificaciones
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde | |
Glass Bottle | |
1g | |
96% min. (HPLC) | |
imidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridoimidazole, 2,3-dihydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, acmc-20ac55, imidazo 1,2-apyridine-2-carbaldehyde, imid-azo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxaldehyde 9ci | |
C1=CC2=NC(=CN2C=C1)C=O | |
146.15 | |
146.15 |
Authentic | |
117.0°C to 119.0°C | |
118000-43-4 | |
C8H6N2O | |
QKKKBOZQZHBENG-UHFFFAOYSA-N | |
imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde | |
4961257 | |
97% |
Seguridad y manipulación
- Imidazo¢1,2-a!pyridine-2-carboxaldehyde, 97%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.