Learn More
Imidazo[1,2-a]piridin-6ilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethanol |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |