Learn More
Cytiva GenomiPhi HY DNA Amplification Kit
Highly efficient and representative whole-genome amplification yielding 40 to 50μg from nanogram amounts of DNA sample
749.00€ - 22000.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Guarde el kit a -70 °C. La mezcla de enzimas debe almacenarse a -70 °C; todos los demás componentes pueden almacenarse a -20 °C. Descongelar los componentes en hielo y mantenerlos entre 0 °C y 4 °C durante la manipulación. |
---|---|
Descripción | El kit de amplificación de ADN Illustra GenomiPhi HY proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con una producción de 40 a 50 μg a partir de una muestra de ADN expresada en nanogramos. |
Para utilizar con (aplicación) | Amplificación de ADN genómico |
Tipo de producto | Kit de amplificación de ADN illustra GenomiPhi HY |
Tamaño | > 10 kb |
Código de producto | Marca | Incluye | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10247754
|
Cytiva
25-6600-20 |
2,25 ml de tampón de muestras, 2,25 ml de tampón de reacción, 250 μl de mezcla de enzimas, 20 ml de ADN de control (lambda) | 100 |
2325.00€
100 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10074774
|
Cytiva
25-6600-22 |
565μL Sample Buffer, 565μL Reaction Buffer, 65μL Enzyme mix, 20μL Control DNA (lambda) | 25 |
749.00€
25 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10714357
|
Cytiva
25-6600-25 |
10 tampones de muestra de 2,25 ml, 10 tampones de reacción de 2,25 ml, 10 mezclas de enzimas de 250 μL, 10 x 20 μL ADN de control (lambda) | 1000 |
22000.00€
1000 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Starting material can be purified DNA or nonpurified cell lysates
- Simple protocol provides typical DNA of 40 to 50μg, average lengths >10kb
- Less hands-on time compared to traditional isolation methods
- Representative amplification of the whole genome
- Automation-friendly protocol with great reproducibility
- High-quality DNA for array CGH, high-throughput genotyping, DNA archival, PCR, restriction enzyme digestion, hybridization, and cloning
- Contains all of the components necessary for genomic DNA preparation by isothermal strand displacement amplification
Especificaciones
Guarde el kit a -70 °C. La mezcla de enzimas debe almacenarse a -70 °C; todos los demás componentes pueden almacenarse a -20 °C. Descongelar los componentes en hielo y mantenerlos entre 0 °C y 4 °C durante la manipulación. | |
Amplificación de ADN genómico | |
> 10 kb |
El kit de amplificación de ADN Illustra GenomiPhi HY proporciona una amplificación muy eficaz y representativa del genoma completo con una producción de 40 a 50 μg a partir de una muestra de ADN expresada en nanogramos. | |
Kit de amplificación de ADN illustra GenomiPhi HY | |
4 h |