Learn More
Abnova™ ILK (Human) Recombinant Protein
Human ILK partial ORF ( AAH01554, 341 a.a. - 452 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003611-Q01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16106881
  • 341.70€ / 10 microgramos
Envío estimado: 22-12-2021
Descripción
Descripción
  • Sequence: KFSFQCPGRMYAPAWVAPEALQKKPEDTNRRSADMWSFAVLLWELVTREVPFADLSNMEIGMKVALEGLRPTIPPGISPHVCKLMKICMNEDPAKRPKFDMIVPILEKMQDK
Especificaciones
Especificaciones
AAH01554
integrin-linked kinase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ILK
GST
3611
Wheat germ expression system
10 μg
DKFZp686F1765, P59
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer