missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ IL3 (Human) Recombinant Protein
Human IL3 (149 a.a.) full-lenth recombinant protein with His tag expressed in Barley grain (Hordeum vulgare). This protein is endotoxins-free and thus optimal to use in stem cell cultures.
479.00€ - 608.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 3562 |
---|---|
Nombre | interleukin 3 (colony-stimulating factor, multiple) |
Método de preparación | Hordeum vulgare (barley) expression system |
Pruebas de control de calidad | SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16212340
|
Abnova™
P5884.100UG |
100 μg |
608.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16242340
|
Abnova™
P5884.50UG |
50 μg |
479.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
3562 | |
Hordeum vulgare (barley) expression system | |
Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IL3 | |
Plants | |
Lyophilized from PBS, pH 7.2 |
interleukin 3 (colony-stimulating factor, multiple) | |
SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
IL-3, MCGF, MGC79398, MGC79399, MULTI-CSF | |
Human | |
His | |
Lyophilized |