Learn More
Sino Biological™ IL17RC Recombinant Human Protein, hIgG1-Fc Tag
Expressed from DNA sequence encoding extracellular domain of human IL17RC isoform 3 (Met 1- Ala 454) fused to Fc region of human IgG1 at C-terminus
Marca:  Sino Biological™ 11747H02H250
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15299105
  • 836.00€ / 250 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Formulation: 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween80
Especificación
Especificación
Lyophilized
≥90% by SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
IL17RC
Cytokines and Receptors
L17RC Recombinant Human Protein
75.3kd
5 x 50μg
Truncated, Recombinant
Interleukin 17 receptor C
Assay Standard
Mammalian
IgG1 Fc Tag
Videos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.