Learn More
Abnova™ IL13 (Human) Recombinant Protein
Human IL13 full-length ORF ( NP_002179, 1 a.a. - 132 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00003596-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16116841
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MALLLTTVIALTCLGGFASPGPVPPSTALRELIEELVNITQNQKAPLCNGSMVWSINLTAGMYCAALESLINVSGCSAIEKTQRMLSGFCPHKVSAGQFSSLHVRDTKIEVAQFVKDLLLHLKKLFREGRFN
Especificaciones
Especificaciones
NP_002179
interleukin 13
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IL13
GST
3596
Wheat germ expression system
25 μg
ALRH, BHR1, IL-13, MGC116786, MGC116788, MGC116789, P600
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer