Learn More
IL-4 Rat, PE, Clone: MP4-25D2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00€ - 326.00€
Especificaciones
Antígeno | IL-4 |
---|---|
Clon | MP4-25D2 |
Concentración | 5μL/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15942548
|
EnquireBio
QAB82-PE-25TESTS |
25 Tests |
124.00€
25 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932548
|
EnquireBio
QAB82-PE-100TESTS |
100 Tests |
326.00€
100 tests |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
IL-4 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3565 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
MP4-25D2 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_758858 | |
IL4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |