Learn More
IL-4 Rat, APC, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
98.45€ - 326.00€
Especificaciones
Antígeno | IL-4 |
---|---|
Clon | 11B11 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15962538
|
EnquireBio
QAB81-APC-25UG |
25 μg |
98.45€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952538
|
EnquireBio
QAB81-APC-100UG |
100 μg |
326.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
IL-4 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
16189 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
11B11 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_067258 | |
Il4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |