missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-27 Mouse anti-Human, Clone: 1E1H5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | IL-27 |
---|---|
Clon | 1E1H5 |
Concentración | 1.31 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817795
|
Proteintech
66164-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807795
|
Proteintech
66164-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by IL-27 is one of the subunits of a heterodimeric cytokine complex. This protein is related to interleukin 12A (IL12A). It interacts with Epstein-Barr virus induced gene 3 (EBI3), a protein similar to interleukin 12B (IL12B), and forms a complex that has been shown to drive rapid expansion of naive but not memory CD4(+) T cells. The complex is also found to synergize strongly with interleukin 12 to trigger interferon gamma (IFNG) production of naive CD4(+) T cells. The biological effects of this cytokine are mediated by the class I cytokine receptor (WSX1/TCRR).Especificaciones
IL-27 | |
1.31 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
IL 27, IL 27 A, IL 27 subunit alpha, IL 27A, IL27, IL27 A, IL27A, IL27p28, IL30, interleukin 27, Interleukin 27 subunit alpha | |
IL27 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
1E1H5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q8NEV9 | |
246778 | |
IL-27 Fusion Protein Ag21436 | |
Primary | |
-20°C | |
IL27 |