Learn More
IL-2 Rat, PE, Clone: JES6-5H4, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB80-PE-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912538
  • 199.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
IL-2
JES6-5H4
PE
NP_032392
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
16183
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il2
IgG2b kappa
100 μg
Store at 2-4°C.