Learn More
Invitrogen™ Human IKBKE (IKK Epsilon), GST Tag Recombinant Protein
Human IKBKE (IKK Epsilon), GST Tag Recombinant Protein
632.00€ - 12820.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_054721 |
---|---|
Alias de gen | IKBKE (IKK Epsilon) |
Familia Quinasa | IKK Kinase Family |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10639633
|
Invitrogen™
PV4875 |
10μg |
632.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15448643
|
Invitrogen™
PR8031B |
100μg |
2030.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15498763
|
Invitrogen™
PV4876 |
1mg |
12820.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Over expression of IKBKE has been observed in breast cancer cells, and suppression of IKBKE induces cell death.
Especificaciones
NP_054721 | |
IKK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
IKBKE (IKK Epsilon) | |
Human | |
GST Tag |