Learn More
IKA™ Accesorio de una mano para el mezclador Vortex IKA 3
Utilice este accesorio con 3 el mezclador Vortex IKA. El accesorio de una mano IKA™ para el mezclador Vortex IKA3 ofrece un funcionamiento continuo al tacto.
Marca:  IKA™ 0003342300
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10102952
  • 31.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fijación redonda con una mano con inserto de goma (funcionamiento continuo/táctil)
  • 88 mm de diám.
Especificaciones
Especificaciones
Instalación con una mano
8 mm
Mezclador IKA Vortex 3