Learn More
IKA™ Placa calefactora de agitación, 310 ° C, aleación de aluminio
Intervalo de agitación: De 50 a 1500 rpm; tamaño: 5,3 pulg. de diám.
Marca:  IKA™ 0003810000
Detalles adicionales : Peso : 2.88000kg
Código de producto. 10414452
  • 1040.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-02-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Incorpora tecnología extra que incluye un motor potente para un intervalo de velocidades mayor y un modo de control de la temperatura adicional para un calentamiento más rápido del medio.
  • Control por temperatura integrado
  • Incluye un sensor de temperatura PT 1000 (PT 1000.60).
  • Ajuste exacto de temperatura y de velocidad mediante la pantalla digital, incluso cuando está apagado.
  • Límite de temperatura de seguridad ajustado visualizado digitalmente.
  • Indicador de advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras.
  • Pantalla digital de códigos de error.
  • Circuito de seguridad ajustable de la temperatura de la placa calefactora (50-360 °C)
  • Agitador magnético de seguridad con calefacción, apto para un funcionamiento sin supervisión.
  • El casquillo conforme a DIN 12878 para conectar un termómetro de contacto, por ejemplo, ETS-D5, permite un control preciso de la temperatura.
  • Alto nivel de seguridad gracias a una tecnología de control de calor mejorada.
  • Conjunto cerrado (IP 42) que garantiza una vida útil prolongada.
  • Placa de calentamiento de aluminio altamente pulido para una óptima transferencia de calor.
  • Adhesión magnética mejorada.
Especificaciones
Especificaciones
Aleación de aluminio
Agitador magnético de seguridad con calefacción, apto para un funcionamiento sin supervisión, alto nivel de seguridad gracias a la tecnología de control del calor mejorada
RCT digital básico
85 mm
De 5 °C a 40 °C
160 mm
2,5 kg
1
0/50-1500 rpm
IP 42 DIN EN 60529
100/115/220/230 V
Agitador magnético con calefacción, apto para un funcionamiento sin supervisión.
5,3 pulg. de diám.
Temperatura ambiente de hasta 310 °C
50/60 Hz
650 W
Agitador, Agitador de placas calefactoras
20 L
24 meses
LED
Certificados
Ver productos accesorios