missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgT Antibody (Z55F8*C3), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP2-61127AF750

Detalles adicionales : Peso : 0.00970kg

Código de producto. 18215793

  • 551.82€ / 0.10 ml
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

IgT Monoclonal specifically detects IgT in Fish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Especificaciones

Especificaciones

IgT
Monoclonal
Alexa Fluor 750
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Mouse
Protein A purified
Primary
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Z55F8*C3
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
IgZ, Immunoglobulin IgT
Ovalbumin-conjugated synthetic peptide
0.1 mL
Fish
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales