Learn More
IgM Rat anti-Mouse, Super Bright 645, Clone: II/41, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen 64-5790-82
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15993654
  • 299.00€ / 100 microgramos
Envío estimado: 02-02-2022
Descripción
Descripción
Rat Monoclonal Antibody
IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
IgM
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01872
IGHM
IgG2a, kappa
100 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
16019
Flow Cytometry
II/41
Super Bright 645
IGHM
Liquid
Rat
Affinity chromatography