missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgM Rat anti-Mouse, Super Bright 436, Clone: II/41, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  Invitrogen 62-5790-80

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15993424

  • 128.00€ / 25 microgramos
Envío estimado: 28-01-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Rat Monoclonal Antibody

IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones

Especificaciones

IgM
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01872
IGHM
IgG2a, kappa
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
16019
Flow Cytometry
II/41
Super Bright 436
IGHM
Liquid
Rat
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales