Learn More
IgG4 Mouse, Clone: IGHG4/1345, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | IgG4 |
|---|---|
| Clon | IGHG4/1345 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15940228
|
EnquireBio
3503-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15950228
|
EnquireBio
3503-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| IgG4 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| IGHG4 | |
| IgG1 | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| Tonsil |
| IGHG4/1345 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 3503 | |
| Recombinant human full-length IGHG4 | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 150kDa |