missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG Rabbit, Clone: IG1707R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 3500-RBM9-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930228

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

IgG
Cytoplasm, Cell Surface and Secreted
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
Rabbit
IgG kappa
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen.
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Immunohistochemistry
IG1707R
Unconjugated
IGHG
Purified human Ig Gamma Chain
75kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3500
Videos
Documentos