Learn More
IgG light chain (lambda) Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno IgG light chain (lambda)
Concentración 0.33 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16818693
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11541-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
16808693
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11541-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Immunoglobulin classes share the same basic four polypeptide chain structure of two heavy chains (five types) and two light chains (kappa, lambda; both having a molecular weight of 22.5 kDa). Kappa and lambda consist of a variable region and a constant region and can easily be differentiated by the antigenic properties of the constant region. The ratio of kappa to lambda is 70:30. Antibodies to the kappa light chain are reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin′s lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore maligt.
Especificaciones
Especificaciones
IgG light chain (lambda)
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
IGL, IGL-, immunoglobulin lambda locus
IGL
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
3535
IgG light chain (lambda) Fusion Protein Ag2064
Primary
-20°C
IGL