missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ IgE (ε -Heavy Chain), Rabbit, Polyclonal, Epredia™

IgE (ε-Heavy Chain), Rb PAb is one marker in a comprehensive ab portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.

112.00€ - 164.00€

Especificaciones

Antígeno IgE (epsilon-Heavy Chain)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulario Concentrated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12672897
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RB-1435-A0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12682897
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RB-1435-A1
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Research Areas: Immunoglobulins; The most common feature of plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.

Host Species: Rabbit

Clone: Polyclonal

Isotype: IgG

Species Reactivity: Human. Others not known.

Immunogen: IgE isolated from a pool of normal human sera

Molecular Weight: 50kDa

Positive Control: Tonsil

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones

Especificaciones

IgE (epsilon-Heavy Chain)
Polyclonal
Concentrated
IVD
Human
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Immunoglobulins
IgE isolated from a pool of normal human sera
Primary
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications