Learn More
Abnova™ IgD (Human) ELISA Kit
highly sensitive two-site enzyme-linked immunoassay for the quantitative determination of IgD in Human biological samples.
Marca:  Abnova™ KA3824.1Kit
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058255
  • 418.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío
18-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Human
Colorimetric
IgD (Human) ELISA Kit
1 Kit
50μL
IgD (Human) ELISA Kit is a sandwich enzyme immunoassay for the quantitative measurement of human IgD.
Quantification
IgD (Human) ELISA kit
Cell Culture Supernatant, Milk, Plasma, Saliva, Serum, Urine
Store the kit at 4°C. For long term storage, please store at -20°C.