missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFNGR1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | IFNGR1 |
---|---|
Concentración | 0.53 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817443
|
Proteintech
10808-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807443
|
Proteintech
10808-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene (IFNGR1) encodes the ligand-binding chain (alpha) of the gamma interferon receptor. Human interferon-gamma receptor is a heterodimer of IFNGR1 and IFNGR2. A genetic variation in IFNGR1 is associated with susceptibility to Helicobacter pylori infection. In addition, defects in IFNGR1 are a cause of mendelian susceptibility to mycobacterial disease, also known as familial disseminated atypical mycobacterial infection.Especificaciones
IFNGR1 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P15260 | |
3459 | |
IFNGR1 Fusion Protein Ag1114 | |
Primary | |
-20°C | |
IFNGR1 |
0.53 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CD119, CDw119, IFN gamma R1, IFN gamma receptor 1, IFNGR, IFNGR1, interferon gamma receptor 1 | |
IFNGR1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |