Learn More
Sino Biological™ IFNA4 Recombinant Human Protein, His Tag
Expressed from DNA sequence encoding human IFNα 4a (Met 1-Asp 189) fused to polyhistidine tag at C-terminus
Marca:  Sino Biological™ 10336H08B50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15295205
  • 198.90€ / 50 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-05-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 20mM Tris, 500mM NaCl, 10% Glycerol, pH 7.4
Especificación
Especificación
Analysis of protein structure and performing cell based assays
3441
≥85% by SDS-PAGE
Human
<1 EU/μg
IFNA4
Cytokines and Receptors
IFNA4 Recombinant Human Protein
Lyophilized
20.7kd
50μg
Full Length, Recombinant
Interferon Alpha 4
Assay Standard
Insect
His Tag
Videos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.