Learn More
IDI2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16701-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16816424
  • 109.00€ / 20 microlitros
Envío estimado: 02-11-2021
Descripción
Descripción
Catalyzes the 1,3-allylic rearrangement of the homoallylic substrate isopentenyl (IPP) to its highly electrophilic allylic isomer, dimethylallyl diphosphate (DMAPP).
Especificaciones
Especificaciones
IDI2
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BXS1
IDI2, IPP isomerase 2, IPPI2
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
91734
Western Blot
Unconjugated
IDI2
Liquid
IDI2
IDI2 Fusion Protein Ag10098
Antigen Affinity Chromatography