missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICMT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno | ICMT |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16826255
|
Proteintech
51001-2-AP-20UL |
20 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16816255
|
Proteintech
51001-2-AP-150UL |
150 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
This gene encodes the third of three enzymes that posttranslationally modify isoprenylated C-terminal cysteine residues in certain proteins and target those proteins to the cell membrane. This enzyme localizes to the endoplasmic reticulum. Alternative splicing may result in other transcript variants, but the biological validity of those transcripts has not been determined.Especificaciones
ICMT | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O60725, Q9EQK7, Q9WVM4 | |
170818, 23463, 57295 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
ICMT |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HSTE14, ICMT, MST098, MSTP098, PCCMT, PCMT, PPMT | |
Icmt | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |