Learn More
Sampling Systems™ Ice Sampler
Equipped with a sharp cutting edge to help it dig into the product. Sampling Systems™ Ice Sampler is ideal for sampling hard materials such as frozen product or wax.
Marca: Sampling Systems™ 6000A-550
Detalles adicionales : Peso : 2.40800kg
Descripción
- Tomamuestras de un solo punto
- Acero inoxidable 316
- A medida que el tomamuestras se introduce en el producto, gire el mango
- El rollo se cortará en el producto y la muestra se depositará en la cámara de recogida de muestras
- La extracción del cilindro permitirá acceder a la muestra
Especificaciones
Tomamuestras de Hielo | |
Esterilizable en autoclave | |
diámetro del cabezal de muestreo de 40 mm |
Acero inoxidable (316) | |
50 mL | |
550 mm |