Learn More
Corning™ Bandeja para hielo, Mini de 1 l
Bandejas EVA multifunción que proporcionan una alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales
74.35€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15,9 x 15,9 x 9,5 cm |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Capacidad (métrico) | 1 L |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15502891
|
Corning™
432115 |
Verde |
74.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15512891
|
Corning™
432116 |
Azul |
74.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15522891
|
Corning™
432117 |
Rojo |
74.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15532891
|
Corning™
432118 |
Naranja |
74.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15562891
|
Corning™
432121 |
Morado |
74.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15552891
|
Corning™
432120 |
Rosa |
74.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15542891
|
Corning™
432119 |
Verde lima |
74.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las bandejas para hielo Corning son bandejas multifuncionales que proporcionan una excelente alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales. EVA tiene poco o ningún olor, es inerte y se utiliza en aplicaciones de ingeniería biomédica como los dispositivos de administración de fármacos. Los recipientes multifuncionales son muy aislantes, apilables, irrompibles, ligeros y a prueba de fugas. Los contenedores no «transpiran» ni se deforman y presentan un acabado texturizado en el fondo para evitar el deslizamiento sobre la mesa de trabajo.“” Ideales para su uso con hielo, hielo seco (- 78 °C), nitrógeno líquido (- 196 °C), alcohol o soluciones salinas, o soluciones calientes (+ 93 °C). Disponibles en una variedad de colores.- Recipientes de espuma de etilvinilacetato (EVA) no tóxico y reciclable para su uso con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido y pulpas de alcohol.
- Sin transpiración, fugas ni deslizamiento en la mesa.
Especificaciones
15,9 x 15,9 x 9,5 cm | |
1 unidad | |
1 L |