Learn More
Corning™ Bandeja para hielo, Mini de 1 l
Bandejas EVA multifunción que proporcionan una alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales
Marca:  Corning™ 432119
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15542891
  • 74.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las bandejas para hielo Corning y los cestillos son elementos multifuncionales que proporcionan una excelente alternativa no tóxica a las bandejas para hielo convencionales. EVA tiene poco o ningún olor, es inerte y se utiliza en aplicaciones de ingeniería biomédica como los dispositivos de administración de fármacos. Los recipientes multifuncionales son muy aislantes, apilables, irrompibles, ligeros y a prueba de fugas. Los contenedores no «transpiran» ni se deforman y presentan un acabado texturizado en el fondo para evitar el deslizamiento sobre la mesa de trabajo. Ideal para uso con hielo, hielo seco (-78°), nitrógeno líquido (-196°), alcohol o soluciones salinas, o soluciones calientes (+93 °C). Disponible en cinco tamaños y siete colores llamativos. Se puede limpiar con agua y jabón, 10 % de lejía o 70 % de alcohol
  • Recipientes de espuma de etilvinilacetato (EVA) no tóxico y reciclable para su uso con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido y pulpas de alcohol.
  • Sin transpiración, fugas ni deslizamiento en la mesa.
Especificaciones
Especificaciones
15,9 x 15,9 x 9,5 cm
1 unidad
Verde lima
1 L