Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native, w/W1
Taq DNA Polymerase, native, w/W1
Marca: Invitrogen™ 18038026
192.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable que sintetiza el ADN a partir de plantillas monocatenarias en presencia de dNTP y un primer. La solución al 1 % de detergente W-1 que se incluye puede mejorar la termoestabilidad de la enzima cuando se añade a una concentración final del 0,05 % (v/v).La ADN polimerasa Taq consiste en un solo polipéptido con un peso molecular de 94 kDa. Tiene una actividad de ADN polimerasa de 5´→3´ y una actividad de exonucleasa de 5´→3´ (ver figura). Con la ADN polimerasa Taq, obtendrá lo siguiente:
Aplicaciones
Amplificación de ADN de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas, transcriptasa inversa-reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR), ADNmc de secuenciación y secuenciación de ciclos
Fuerte
La enzima nativa se purifica de Thermus aquaticus YT1. Definición de unidad
Una unidad de ADN de polimerasa Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmol de desoxirribonucleótido en ADN en 30 minutos a 74 °C.
Spécification
– 20 °C | |
500 unidades | |
5 U/μl | |
ADN polimerasa Taq (100 μl), tampón PCR 10X sin magnesio (2,5 ml), 50 mM de cloruro de magnesio (1 ml), 1 % de W-1 (1 ml) |
ADN polimerasa Taq | |
PCR | |
3'-A | |
Thermus aquaticus YT1 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.