Learn More
Ambion™ ARNip n.º 4 de control negativo Silencer
ARNip n.º 4 de control negativo Silencer
Marca:  Ambion™ AM4641
170.85 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21648" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00310kg
Código de producto. 10209544
  • 255.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El ARNip de control negativo n.º 4 Ambion™ Silencer™ no tiene ninguna similitud de secuencia significativa con secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas. El control también se ha probado en cribajes basados en células y ha demostrado que no tiene ningún efecto significativo sobre la proliferación, viabilidad o morfología celulares. Se proporcionan 5 nmol.
  • No dirigido con similitud de secuencia limitada con genes conocidos
  • Validado para su uso en células humanas, de ratón y de rata
  • Funcionalmente demostrado que tiene efectos mínimos en la proliferación y viabilidad celulares
  • Purificado con cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), duplexado y listo para su uso
    Los ARNip de control negativo son esenciales para determinar la eficacia de la transfección y para controlar los efectos del suministro de ARNip. En aplicaciones de cribaje de ARNip, los ARNip de control negativo son también esenciales para establecer el umbral de “éxito” que determina si se considera que un ARNip tiene un efecto positivo, negativo o neutro en un ensayo concreto.
    Producto accesorio: Panel de control de cribaje de ARNip Silencer™ (SKU#AM4640)
    El panel de control de cribaje ARNip Silencer™ incluye siete ARNip de control negativo y está pensado para aquellos investigadores que realizan cribajes de ARNip con cientos o miles de ARNip por experimento. Puesto que los ARNip de control de negativo pueden tener efectos no deseados en un ensayo concreto, se debe elegir con cuidado el ARNip de control negativo. El panel de control de cribaje de ARNip Silencer™ simplifica este proceso. Como beneficio añadido, se incluye en el panel un ARNip de control positivo para KIF11 (Eg5) de humano, ratón y rata. La reducción de KIF11, que codifica una proteína motora de la familia de las quinesinas, produce la inmovilización mitótica. Los ARNip de control Silencer™ son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Ambion™ Silencer™ Select o ARNip STEALTH RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    50 μm
    Control negativo de Silencer™ n.º 4 ARNip, 5 nmol, líquido, concentración de 50μ M, colorante no conjugado, tipo de ARNi de ARNip, tipo de control negativo, utilizado para ARNi, transfección, temperatura de almacenamiento de –20 °C, solo para uso en investigación
    no conjugado
    5 nmol
    de -20 °C
    ARNi, transfección
    Control negativo de Silencer™ n.º 4 ARNip
    Líquido