Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Negative Control No. 2 siRNA
ARNip de control negativo n.° 2 Silencer™
272.00€ - 800.00€
Especificaciones
Tipo de control | Control negativo |
---|---|
RNAi Type | ARNip |
Especie | Humano, ratón, rata |
Para utilizar con (aplicación) | Transfección, ARNi |
Etiqueta o tinte | no conjugado |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10127774
|
Invitrogen™
AM4613 |
5 nmol |
272.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10554255
|
Invitrogen™
AM4637 |
40 nmol |
800.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El ARN de interferencia pequeño (ARNip) de control negativo n.º 2 Ambion™ Silencer™ no tiene ninguna similitud de secuencia significativa con secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas. El control también se ha probado en cribajes basados en células y ha demostrado que no tiene ningún efecto significativo sobre la proliferación, viabilidad o morfología celulares.- No dirigido con similitud de secuencia limitada con genes conocidos
- Validado para su uso en células humanas, de ratón y de rata
- Funcionalmente demostrado que tiene efectos mínimos en la proliferación y viabilidad celulares
- Purificado por HPLC, duplexado y listo para su uso
Producto accesorio: Panel de control de detección de ARNip Silencer™ (SKU n.° AM4640)
El panel de control de detección de ARNip Silencer™ incluye siete ARNip de control negativo y está pensado para aquellos investigadores que realizan detecciones de ARNip con cientos o miles de ARNip por experimento. Puesto que los ARNip de control de negativo pueden tener efectos no deseados en un ensayo concreto, se debe elegir con cuidado el ARNip de control negativo. El panel de control de cribaje de ARNip Silencer™ simplifica este proceso. Como beneficio añadido, se incluye en el panel un ARNip de control positivo para KIF11 (Eg5) de humano, ratón y rata. La reducción de KIF11, que codifica una proteína motora de la familia de las quinesinas, produce la inmovilización mitótica. Los ARNip de control Silencer™ son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Ambion™ Silencer™ Select o ARNip STEALTH RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
Especificaciones
Control negativo | |
Humano, ratón, rata | |
no conjugado | |
ARNip |
ARNip | |
Transfección, ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.