Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC Column, 5μm
Reliably analyze moderately hydrophobic analytes such as small peptides and proteins, pharmaceuticals, steroids and environmental samples.
Marca: Thermo Scientific™ 30205-124630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Fase fiable, de menor retención
- Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
- Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000
- Asequibles
Especificaciones
Columna de análisis | |
125 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C8 | |
6,50 % | |
No |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Sílice tipo A esférico, completamente poroso | |
Fase inversa | |
Fase inversa |