Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para LC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Conserve y resuelva analitos polares utilizando las columnas de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18, que son ideales para su uso con fases móviles altamente acuosas.
Marca: Thermo Scientific™ 25305-109070
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Las columnas Hypersil GOLD aQ garantizan mejor retención y análisis de los analitos polares.
- Fase C18 con desactivación terminal polar para ofrecer selectividad alternativa
- Retención y análisis de analitos polares
- Excelentes para fases móviles con alto contenido acuoso
- Forma de pico excelente
Existen a disposición columnas con dimensiones personalizadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Hay disponibles uniones reductoras internas de acero inoxidable para conectar las columnas preparativas de 30 a 50 mm de diámetro interno a tubos de 1/16in..
Especificaciones
12% | |
Reversed Phase | |
Polar | |
400bar | |
5 µm | |
175 Å | |
60°C | |
C18 |
Preparative Column | |
10 mm | |
100 mm | |
Silica, Spherical Fully Porous Ultrapure | |
2 to 9 | |
220 m²/g | |
L1 |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.