Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de SPE HyperSep™ Microscale, 1-10 µl
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras gracias a estas revolucionarias puntas de micropipetas.
Marca: Thermo Scientific™ 60109-207
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Preparación de muestras más rápida con mínima pérdida de muestra
- Punta de micropipeta patentada que permite que el material de cromatografía se adose directamente a su superficie interna
- Mínima pérdida de muestra
- Sin contaminación de la matriz de soporte
- Separación en volúmenes reducidos de solo 100 nl
- Espectrometría de masas
- Purificación y desalado de proteínas
- MALDI
- Electroforesis
- HPCE
- HPLC
- CEC
Especificaciones
Trypsin, 1 to 10 µL Volume | |
Microscale Solid Phase Extraction | |
punta | |
La tripsina ; 1 a 10uL Volumen |
Microscale Solid Phase Extraction | |
HyperSep Trypsin | |
– |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.