Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos y pocillos individuales de SPE HyperSep™ Retain PEP
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con placas de retenedor de 96 pocillos SPE PEP y pocillos individuales Thermo Scientific™ HyperSep™.
Marca:  Thermo Scientific™ 60303-208
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Código de producto. 10661016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con las placas de 96 pocillos y los pocillos individuales de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, envasados con material DVB de poliestireno de alta capacidad, gran pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea. Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Características: Ideales para muestras grandes, los pocillos de SPE de retenedor HyperSep se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
  • [bullet] Recuperaciones altas y uniformes
  • [bullet] Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • [bullet] Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • [bullet] Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Aplicaciones:
  • [bullet] Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
  • [bullet] Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
  • [bullet] Muestras ambientales
Para su uso con: Sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
Especificaciones
Especificaciones
Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 60 mg
30-50 μm
PEP de retenedor HyperSep
Detección de fármacos, metabolitos y péptidos en muestras biológicas
HyperSep
Placa de 96 pocillos