Learn More
Thermo Scientific™ Placas PEP de retenedor HyperSep™
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con las placas de PEP HyperSep Retain.
Marca: Thermo Scientific™ 60306-207
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con las placas de PEP Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain, envasadas con una alta capacidad, material DVB de poliestireno de alta pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea. Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Características: Ideales para muestras grandes, los pocillos de SPE de retenedor HyperSep se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.- [bullet] Recuperaciones altas y uniformes
- [bullet] Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
- [bullet] Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
- [bullet] Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
- [bullet] Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
- [bullet] Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
- [bullet] Muestras medioambientales
Especificaciones
Placa de 96 pocillos fijos Retain PEP 30 mg/2 mL, 1/paq. | |
Retención de analitos polares y no polares | |
HyperSep | |
Placa de pocillos de extracción en fase sólida | |
Pack de 1 |
30 mg | |
De 30 a 50 μm | |
DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep | |
1 mL |