Learn More
Thermo Scientific™ Filtro de aire del colector de presión HyperSep™
Evite que los contaminantes de la fuente de aire penetren en el sistema del colector.
Marca: Thermo Scientific™ 60104-273
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Evite que los contaminantes de la fuente de aire penetren en el kit de instalación del colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™ con todas las piezas necesarias para preparar el colector. El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE. Las muestras y el disolvente, añadidos al cartucho de SPE, se extraen con presión positiva para un flujo uniforme en cada posición. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm.
Consulte los productos relacionados si necesita repuestos para cualquiera los accesorios del colector de presión positiva HyperSep.Especificaciones
Filtro de aire en línea, pack de 1 | |
Colector de presión positiva HyperSep | |
In Line Air Filter |
SPE | |
HyperSep |