Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos y pocillos individuales HyperSep-96 Fenilo
Las placas de pocillos y pocillos individuales Thermo Scientific HyperSep-96 Fenilo ofrecen una selectividad alternativa para la retención de compuestos básicos.
Marca:  Thermo Scientific™ 60300-688
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10600436
  • 436.84€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las placas de pocillos y pocillos individuales Thermo Scientific HyperSep-96 Fenilo ofrecen una selectividad alternativa para la retención de compuestos básicos.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 100 mg
Extracción de compuestos aromáticos y analitos básicos
HyperSep
Placa de pocillos de extracción en fase sólida
100 mg
De 40 a 60 μm
HyperSep Phenyl
1 mL