Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos y pocillos individuales de SPE HyperSep™ C8
¿Necesita una alternativa menos retentiva al modelo C18 para compuestos polares y no polares? Estas placas de pocillos de fase inversa C8 hidrófobas ofrecen un rendimiento excelente.
Marca: Thermo Scientific™ 60300-442
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas de pocillos y los pocillos individuales de SPE Thermo Scientific™ HyperSep C8 ofrecen una alternativa menos retentiva a C18 para compuestos polares y no polares, y son adecuados para métodos que requieren menos retención que C18. Los cartuchos son ideales para el análisis de:
• Fármacos y sus metabolitos en muestras biológicas
• Péptidos en muestras biológicas
Las placas de pocillos SPE HyperSep C8 y los pocillos individuales proporcionan excelentes características de rendimiento para analitos moderadamente polares. También ofrecen la posibilidad de mayores interacciones polares que con C18.Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en packs de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Pocillos de SPE individuales; peso del lecho de 25 mg | |
40-60 μm | |
HyperSep C8 |
Detección de fármacos, metabolitos y péptidos en muestras biológicas | |
HyperSep | |
Pocillo individual |