Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos y pocillos individuales HyperSep-96 C18
Las placas de pocillos y pocillos individuales Thermo Scientific HyperSep-96 C18 incorporan una fase de alquilo enlazado de alta retención para componentes no polares a moderadamente polares.
Marca:  Thermo Scientific™ 60300-423
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 10525805
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Las placas de pocillos y pocillos individuales Thermo Scientific HyperSep-96 C18 incorporan una fase de alquilo enlazado de alta retención para componentes no polares a moderadamente polares.
  • Retención para la mayoría de compuestos no polares
  • Retienen la mayoría de analitos orgánicos de matrices acuosas
  • Retención mejorada de compuestos básicos
  • Sin desactivación terminal
Puede elegir entre una selección de placas de 96 pocillos preensamblados o un paquete de 100 pocillos individuales, conforme al método de desarrollo que prefiera.
  • Drogas y metabolitos en fluidos corporales
  • Péptidos en suero, plasma y fluidos biológicos
  • Desalado de muestras biológicas, por ej., péptidos
  • Trazas orgánicas en muestras de aguas subterráneas
  • Ácidos orgánicos en productos alimenticios y bebidas
Especificaciones
Especificaciones
Individual Wells SPE; Cama Peso 50mg
40 - 60μm
Individual Well
Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples
HyperSep C18