Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypercarb™ PREP
Código de producto. 16398586 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Precolumna de 1,58 mm (1/16 in)
Precolumna de 1,58 mm (1/8 in)
Tamaño de partículas:
5 μm
7 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16398586
Marca: Thermo Scientific™ 35005109270XL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Conquiste separaciones difíciles tanto en aplicaciones de fase normal como de fase inversa con columnas para HPLC preparativas de carbono grafitizado poroso Hypercarb.
Afronte las separaciones difíciles con las exclusivas columnas para HPLC preparativas de carbono grafitizado poroso Thermo Scientific™ Hypercarb™, que son 100 % de carbono grafitizado poroso para lograr una mayor capacidad de separación, tanto en aplicaciones de fase normal como de fase reversa. Las columnas Hypercarb ofrecen una mejor retención de compuestos polares y separación de analitos estructuralmente relacionados con la estabilidad en los extremos de pH. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Adecuado para resolver problemas de separaciones
  • Retención extraordinaria de analitos muy polares.
  • Ortogonalidad precisa a C18.
  • Separan sustancias relacionadas estructuralmente.
  • Estables con un pH de entre 0 y 14.
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas.
  • Hardware de columna 100 % de acero inoxidable - sugiero eliminar, no relevante en contexto.
  • Selectividad de carbono grafitizado poroso (L109).
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa, XtendedLife
Diámetro (métrico) 25 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 3500 psi (240 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 0 a 14
Tamaño de poro 250 Å
Área de la superficie 120 m²/g
Temperatura 105°C
Tipo USP L109
Fase estacionaria Carbono grafitizado poroso
Material de embalaje Esférico, carbono grafitizado poroso
Carga de carbono 100 %
Tipo de columna Retención polar
Fase Fase normal y reversa