Learn More
Ácido hiodesoxicólico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444517
52.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
83-49-8
C24H40O4
392.58
MFCD00003681
DGABKXLVXPYZII-SIBKNCMHSA-N
hyodeoxycholic acid
124303820
(4R)-4-[(1R,3aS,3bS,5S,5aR,7R,9aR,9bS,11aR)-5,7-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoic acid
[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
83-49-8
C24H40O4
392.58
MFCD00003681
DGABKXLVXPYZII-SIBKNCMHSA-N
hyodeoxycholic acid
124303820
(4R)-4-[(1R,3aS,3bS,5S,5aR,7R,9aR,9bS,11aR)-5,7-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoic acid
[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
It is the main acid constituent of hog bile, and for this reason it was used industrially as precursor for steroid synthesis before total synthesis became practical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es el principal componente ácido de la bilis de cerdo y, por esta razón, se utilizó industrialmente como precursor para la síntesis de esteroides antes de que la síntesis total pasara a ser práctica.
Solubilidad
Solubilidad en metanol, turbidez muy leve. Ligeramente soluble en alcohol, acetona y éter, y muy ligeramente soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hyodeoxycholic acid
Punto de fusión 197°C to 199°C
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,4857
Rotación óptica +8° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.59
Porcentaje de pureza 96%