Learn More
Ansell™ Hylite™ 47-409 Series Blue Nitrile Medium Weight Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
Ideal para montaje, inspección, fabricación sencilla, manipulación de materiales, envío y recepción, mantenimiento y trabajos con láminas de metal.
- Forma natural de la mano: más fácil de usar durante largos períodos.
- Sin silicona.
- Garantiza la correcta limpieza de las chapas metálicas: importante en los sectores del acero y los motores.
- Revestimiento y puños de tejido interlock de algodón para una mayor comodidad
- Palma revestida de nitrilo para una resistencia excepcional a los cortes
- Resistentes a las perforaciones y la abrasión
- Proporcionan flexibilidad y movilidad
- Se pueden lavar a máquina y de forma continua sin que se vuelva rígido e incómodo
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, ANSI, CATEGORÍA II EN 388 : 3111 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Tamaño | 10 |
Modelo | 47-409 |
Estilo de puño de los guantes | Seguridad inmejorable |
Revestimiento | Algodón interbloqueo |
Tipo de Palm | Palma totalmente recubierta |